Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048534
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11316927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010808.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Mercuric chloride is used as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride It is used as embalming chemical, photographic intensifier. It is also used as a treatment for syphilis and in very dilute solution as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Siedepunkt 302°C
Chemischer Name oder Material Mercury(II) chloride
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel HgCl2
UN-Nummer UN1624
Merck Index 14,5876
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
Formelmasse 271.5
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.8590
Dichte 5.4g/mL