Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, puriss, p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15683150
Marke: Honeywell-Fluka 31005100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-chlorid
Namenshinweis Reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel HgCl2
UN-Nummer 1624
Formelmasse 271.5 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (berechn. gem. Trockensubstanz)
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 1.3 mmHg (236 °C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: mercury dichloride