Learn More
Quecksilber(II)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327227
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11327227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011533.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mercury(II) fluoride is a selective fluorination agent. Organic compounds, such as triphenylacetic acid, triphenyl ethylene, and triethyl phosphite can be selectively fluorinated in dimethylsulfoxide/HgF 2 solutions under UV-visible illumination. CF2I2 was synthesized by fluorination of tetraiodomethane with mercury(II) fluoride and purified.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-39-3
Summenformel F2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 238.589
MDL-Nummer MFCD00016139
InChI-Schlüssel FMSYTQMJOCCCQS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric fluoride, mercury ii fluoride, mercury difluoride, mercury fluoride hgf2, hgf2
PubChem CID 82209
IUPAC-Name Quecksilberdifluorid
SMILES F[Hg]F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) fluoride
Schmelzpunkt 645°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel HgF2
UN-Nummer UN2025
Merck Index 14,5878
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water
Formelmasse 238.61
Reinheit (%) 95%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 8.95 g/mL