Learn More
Quecksilber(II)-jodid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15612090
Marke: Honeywell-Fluka 221090500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberdiiodid, Quecksilberiodid, Quecksilber-II-iodid, Rotes Quecksilberiodid, Quecksilberiodid, rot, Quecksilberbiiodid, Quecksilberbiiodat, Hydrargyrum Bijobedatum, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-iodid
Menge 500 g
Strukturformel Hgl2
UN-Nummer 1638
Löslichkeitsinformationen Löslich in Kaliumiodid-Lösung
Formelmasse 454.4 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz