Learn More
Quecksilber(II)-jodid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071889 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15602090
Marke: Honeywell-Fluka 22109025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberdiiodid, Quecksilberiodid, Quecksilber-II-iodid, Rotes Quecksilberiodid, Quecksilberiodid, rot, Quecksilberbiiodid, Quecksilberbiiodat, Hydrargyrum Bijobedatum, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-iodid
Menge 25 g
Strukturformel Hgl2
UN-Nummer 1638
Löslichkeitsinformationen Löslich in Kaliumiodid-Lösung
Formelmasse 454.4 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercury diiodide