Learn More
Quecksilber(II)-jodid rot, puriss, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120557 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15630940
Marke: Honeywell-Fluka 10015100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., rot, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberdiiodid, Quecksilberiodid, Quecksilber-II-iodid, Rotes Quecksilberiodid, Quecksilberiodid, rot, Quecksilberbiiodid, Quecksilberbiiodat, Hydrargyrum Bijobedatum, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 354 °C
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-iodid, rot
Schmelzpunkt 259 °C
Farbe Rot
Menge 100 g
UN-Nummer UN1638
Formelmasse 454.4 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 6.28 g/cu.cm