Learn More
Quecksilber(II)-nitrathydrat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366479
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11366479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014497.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-34-8
Summenformel H2HgN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
MDL-Nummer MFCD00149736
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC-Name Quecksilber(2+);Dinitrat;Hydrat
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 79°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
UN-Nummer UN1625
Merck Index 14,5880
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 324.60 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≤98.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.39 g/mL