Learn More
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, purum p.a., ≥98,5 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15617280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617280 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15637280 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15627280 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15617280
Marke: Honeywell-Fluka 8338110G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-34-8
Summenformel H2HgN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
MDL-Nummer MFCD00149736
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Quecksilbernitrat-Monohydrat, Kupfer(II)-nitrathydrat, Quecksilber2+- Ionenhydrat-Dinitrat, Salpetersäure, Quecksilber2+-Salz, Monohydrat, Quecksilber(II)-nitratmonohydrat, 324.60 wasserfrei, Quecksilber2+-Dinitrathydrat, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC-Name Quecksilber(2+); Dinitrat; Hydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-nitratmonohydrat
Schmelzpunkt 79 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Strukturformel Hg(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN1625
Formelmasse 342.62 mol
Reinheit (%) ≥98.5 % (T)
Verpackung Poly-Flasche