Learn More
Quecksilber(II)-nitrat- Lösung, 0.005 M Honeywell™
Artikelnummer. 15604160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15604160
Marke: Honeywell-Fluka 342891L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Volumetrisch, 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01 N), zur Bestimmung von Chlorid
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-nitratlösung
CAS 7783-34-8
Menge 1 l
Summenformel H2HgN2O7
Strukturformel Hg(NO3)2
MDL-Nummer MFCD00149736
Synonym Quecksilbernitrat-Monohydrat, Kupfer(II)-nitrathydrat, Quecksilber2+- Ionenhydrat-Dinitrat, Salpetersäure, Quecksilber2+-Salz, Monohydrat, Quecksilber(II)-nitratmonohydrat, 324.60 wasserfrei, Quecksilber2+-Dinitrathydrat, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Quecksilber(2+); Dinitrat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Formelmasse 324.6 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005 M