Learn More
Mangan(II)-nitratlösung. 0,05 M, Chem Lab™
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | <1 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 mol/l |
| Geruch | Geruchsneutral |
Safety and Handling
Product Identifier
- Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: mercury(II) nitrate