Learn More
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Mercury(II) potassium iodide |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | K2HgI4 |
| UN-Nummer | UN2025 |
| Merck Index | 14,7688 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 786.4 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.