Learn More
Quecksilber(II)-selenid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368107
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11368107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022878.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20601-83-6
Summenformel HgSe
Molekulargewicht (g/mol) 279.56
MDL-Nummer MFCD00049743
InChI-Schlüssel YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC-Name Quecksilberselanyliden
SMILES [Se]=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) selenide
Schmelzpunkt (sublimation)
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2025
Formelmasse 279.55
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.21 g/mL