Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343358
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11343358 25 g 25 Gramm
11353358 100 g 100 Gramm
11363358 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036286.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung als primäres Batterieelektrolyt und als Katalysator bei der Umwandlung von Acetylen in Acetaldehyd
Mercury(II) sulfate is used for gold and silver extraction, and to make other mercury compounds. Used as catalyst in the conversion of acetylene to acetaldehyde and used as a electrolyte in primary battery. It is commonly used as a catalyst in oxymercuration-demercuration, a type of electrophilic addition reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) sulfate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot sulfuric acid and sodium chloride solution. Insoluble in alcohol,acetone and ammonia.
Formelmasse 296.65
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to pale yellow powder
Dichte 6.470 g/cm3 at 20°C