Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11402854 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11402854
Marke: Fisher Chemical M/3220/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 7783-35-9
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Summenformel HgO4S
MDL-Nummer MFCD00011047
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
PubChem CID 24544
Formelmasse 296.64g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß