Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Product Code. p-7073298 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
250 Gramm
Product Code. 10687412
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical M/3200/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 296.64g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß