Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071753 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15680940
Marke: Honeywell-Fluka 10029250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss., ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilber(II)-sulfat, Quecksilbersulfat, Quecksilberbisulfat, Quecksilberdisulfat, Quecksilberpersulfat, Quecksilbersulfat HgSO4, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-sulfat
Menge 250 g
Strukturformel HgSO4
UN-Nummer 1645
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
Formelmasse 296.65 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte puriss.