Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
3 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quecksilber(II)-Sulfat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | HgSO4 |
| UN-Nummer | UN1645 |
| Formelmasse | 296.65 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (Fällungstitration) |