Learn More
Quecksilber(II) Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313718 1 g 1 Gramm
11393708 5 g 5 Gramm
11303718 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039305.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 49540-00-3 | C2F6HgO6S2 | 498.718 g/mol
Hg(OTf)2 exhibits remarkable catalytic activity for the hydroxylative cyclization of 1,6-enynes. Mercuric triflate is a very versatile reagent and has been used for several organic catalytic transformations including C-C bond forming cyclizations, alkyne hydrations, heterocycle synthesis and very recently in C-N bond forming reactions. Commonly used as the metal source for Lewis acid catalyzed asymmetric reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49540-00-3
Summenformel C2F6HgO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 498.718
MDL-Nummer MFCD00144746
InChI-Schlüssel BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoromethanesulfonate, mercury triflate, mercury 2+ ditriflate, hg otf 2, ksc491a8p, mercury ii trifluoromethanesulphonate, mercury 2+ ; trifluoromethanesulfonate, mercury 2+ ion ditrifluoromethanesulfonate, mercury ii trifluoromethanesulfonate trace metals basis
PubChem CID 2775250
IUPAC-Name Quecksilber(2+);-trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >350°C
Farbe Weiß
Strukturformel Hg(CF3SO3)2
Menge 1 g
UN-Nummer UN2025
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in H2O and CH3CN,fairly soluble in CH3NO2 and CH2Cl2,insoluble in hexane,ether,and toluene.
Formelmasse 498.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver