Learn More
Quecksilberwasser-QC-Probe, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11974994 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11974994 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11974994 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 514
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Wasserverschmutzungs-QK-Proben zur Analyse von Gesamtquecksilber, 15 ml, SPEX CertiPrep™
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Gesamtquecksilberanalyse
  • 15 ml Volumen
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber-QK-Probe
Namenshinweis Ergibt nach Verdünnung bis zu 1L
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Industry Type Abwassertests
Menge 15 ml
Produkt nur für den Laborgebrauch