Learn More
MST3 Antibody (3F2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18389128 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18389128 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18389128 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00008428M04
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MST3 Monoclonal antibody specifically detects MST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MST3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH35578
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Mammalian STE20-like protein kinase 3, MST-3, MST3serine/threonine kinase 24 (Ste20, yeast homolog), serine/threonine kinase 24, serine/threonine-protein kinase 24, STE20, STE20-like kinase 3, STE20-like kinase MST3, sterile 20-like kinase 3, STK3yeast)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen STK24 (AAH35578, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAHSPVQSGLPGMQNLKADPEELFTKLEKIGKGSFGEVFKGIDNRTQKVVAIKIIDLEEAEDEIEDIQQEITVLSQCDSPYVTKYYGSYLKDTKLWIIMEYLGGGSALDLLEPGPLDETQIATILREILKGLDYLHSEKKIHRDIKAANVLLSEHGEVKLADFGVAGQLTDTQIKRNTFVGTPFWMAPEVIKQSAYDSKADIWSLGITAIELARGEPPHSELHPMKVLFLIPKNNPPTLEGNYSKPLKEFVEACLNKEPSFRPTAKELLKHKFILRNAKKTSYLTELIDRYKRWKAEQSHDDSSSEDSDAETDGQASGGSDSGDWIFTIREKDPKNLENGALQPSDLDRNKMKDIPKRPFSQCLSTIISPLFAELKEKSQACGGNLGSIEELRGAIYLAEEACPGISDTMVAQLVQRLQRYSLSGGGTSSH
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8428
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ