Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17987209
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17987209
Marke: VHG Labs VHGPHGN100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
CAS 7439-97-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mercury
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Hg
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver
InChI-Formel InChI=1S/Hg
SMILES [Hg]
IUPAC-Name mercury
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
Menge 100 mL
Formelmasse 201.971 g/mol