Learn More
Meropenem-d6 (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30466849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466849 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30466849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2256171MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meropenem-d6
CAS 1217976-95-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17H19D6N3O5S
Menge 1 mg
Synonym (4R,5S,6S)-3-[[3S,5S)-5-[(Dimethylamino-d6)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid, ICI 194660-d6, Mepem-d6, Meronem-d6, Meropen-d6, Merrem-d6, Merrem IV-d6, SM 7338-d6
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25)/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1/i3D3,4D3
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](C1)NC[C@H]1SC2=C(C(O)=O)N3C([C@]([H])([C@H](O)C)[C@@]3([H])[C@H]2C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 389.5
Reinheit (%) >95