Learn More
Meropenem-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 17974995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17974995 100 mg 100 Milligramm
17941915 5 mg 5 Milligramm
17943695 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225620100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 211238-34-5
Summenformel C17 H24 N3 O5 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 405.44
Synonym 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, (4R,5S,6S)- (9CI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), Meropenem sodium, Meropenem sodium salt
IUPAC-Name Natrium; (4R,5S,6R)-3-[(3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]Hept-2-en-2-carboxylat
SMILES [Na+].C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Meropenem sodium salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O5S.Na/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10+,11+,12-;/m1./s1
Formelmasse 405.1334
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.