Learn More
Nafcillin-Natriumsalz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spécification
Physikalische Form | Fest |
CAS | 985-16-0 |
Summenformel | (2S,5R,6R)-6-{[(2 -ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0 ]Heptan-2-Carbonsäure-Natriumsalz; 6-(2-ethoxy-1-naphthamido)Penicillin-Natriumsalz |
Güte | Analysenstandard |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg geliefert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ANTIBIOTIKA |