Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meropenem Trihydrat
Artikelnummer. 16130901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16130901 1 g 1 Gramm
16691842 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16130901 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.60 €
    74.65 € / 1 Gramm
    Sparen 7.95 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119478-56-7
Summenformel C17H31N3O8S
Molekulargewicht (g/mol) 437.51
InChI-Schlüssel CTUAQTBUVLKNDJ-TXBRDXQXSA-N
IUPAC-Name (4R)-3-{[(3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-6-[(1S)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylacid-Trihydrat
SMILES O.O.O.C[C@H](O)C1C2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meropenem trihydrate
Siedepunkt 627.0°C
Flammpunkt >110°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 437.51