Learn More
Melford Meropenem-Trihydrat
Artikelnummer. 30018489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018489 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M625001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Meropenem ist ein Breitbandantibiotikum.
Meropenem ist ein Breitbandantibiotikum. Es handelt sich um ein Carbapenem-Antibiotikum, das die bakterielle Zellwandsynthese hemmt. Es wirkt durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), Enzyme, die an den letzten Stadien der Peptidoglykansynthese in der bakteriellen Zellwand beteiligt sind. Diese Störung führt zu struktureller Instabilität und schließlich zur Zelllyse.
Meropenem kann als Instrument zur Untersuchung der Antibiotikaresistenzmuster von Bakterien oder als Selektionsmittel in Kulturmedien zur Isolierung von Bakterien, die empfindlich auf dieses Antibiotikum reagieren, verwendet werden.
Specifications
Chemischer Name oder Material Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Menge 1 g
Summenformel C17H25N3O5S-3H2O