Learn More
Meropenem trihydrate, 98-101%
Artikelnummer. 15437809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437809 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66446.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.36 €
    182.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 39.71 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119478-56-7 | C17H25N3O5S | 383.46 g/mol
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Solubility
Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/ml
Notes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meropenem trihydrate
Typ Meropenem Trihydrate
Physikalische Form Pulver
CAS 119478-56-7
Farbe Weiß bis gelb
Menge 50 mg
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C17H25N3O5S
MDL-Nummer MFCD08600005,MFCD00864966
Siedepunkt 627°C
Merck Index 14,5900
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/mL
InChI-Schlüssel FSTGLKRHSQANLP-PQTSNVLCSA-N
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@H]3CC[C@H](N3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
IUPAC-Name (4R,5S,6S)-3-{[(2S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-2-yl]sulfanyl}-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 383.46
PubChem CID 441130
ChEBI CHEBI:43968
Formelmasse 383.46
Reinheit (%) 98 to 101%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Meropenem trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate