Learn More
Meropenem-Trihydrat, TRC
Artikelnummer. 17983855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983855 10 mg 10 Milligramm
17952795 50 mg 50 Milligramm
17961385 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22564010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119478-56-7
Summenformel C17 H25 N3 O5 S . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 437.51
Synonym Meropenem trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, hydrate (1:3), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, (4R,5S,6S)- (9CI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]- (ZCI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:3)
IUPAC-Name (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)Pyrrolidin-3-yl]Sulfanyl-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]Hept-2-en-2-Carbonsäure; Trihydrat
SMILES O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meropenem trihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Formelmasse 437.1832
Reinheit (%) >95%