Learn More
Merriam Crater Basalt, CRM, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30040968
Change view
Click to view available options
Menge:
75 g
Packungsgröße:
75 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30040968 75 g 75 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040968
Marke: ARMI/MBH MBHBASMC22P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Merriam Crater Basalt, CRM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur/Lithium/Gadolinium/Arsenic/Tin/Beryllium/Germanium/Tungsten/Lutetium/Thulium/Cadmium/Antimony/Indium/Manganese/Manganese(II) oxide/Cesium/Phosphorus/Loss on ignition/Potassium/Phosphorus pentoxide/Potassium oxide/Terbium/Holmium/Titanium/Uranium/Molybdenum/Titanium dioxide/Ytterbium/Tantalum/Erbium/Europium/Sodium/Sodium oxide/Hafnium/Dysprosium/Magnesium/Lead/Thorium/Calcium/Samarium/Magnesium oxide/Iron/Aluminium/Rubidium/Calcium oxide/Praseodymium/Total Iron expressed as Fe2O3/Aluminium oxide/Gallium/Silicon/Yttrium/Scandium/Niobium/Silicon dioxide/Neodymium/Cobalt/Lanthanum/Copper/Chromium/Nickel/Zinc/Cerium/Zirconium/Vanadium/Barium/Strontium
CAS 14808-60-7
Menge 75 g
Form Fine Powder
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sulfur (140) mg/kg/Lithium (7.6) mg/kg/Gadolinium (6.2) mg/kg/Arsenic (3.6) mg/kg/Tin (1.3) mg/kg/Beryllium (1.2) mg/kg/Germanium (0.6) mg/kg/Tungsten (0.32) mg/kg/Lutetium (0.31) mg/kg/Thulium (0.31) mg/kg/Cadmium (0.09) mg/kg/Antimony (0.08) mg/kg/Indium (0.075) mg/kg/Manganese 0.145 %/Manganese(II) oxide 0.187 %/Cesium 0.22 mg/kg/Phosphorus 0.315 %/Loss on ignition 0.6 %/Potassium 0.69 %/Phosphorus pentoxide 0.722 %/Potassium oxide 0.83 %/Terbium 0.85 mg/kg/Holmium 0.9 mg/kg/Titanium 1.12 %/Uranium 1.4 mg/kg/Molybdenum 1.6 mg/kg/Titanium dioxide 1.86 %/Ytterbium 2 mg/kg/Tantalum 2.13 mg/kg/Erbium 2.3 mg/kg/Europium 2.4 mg/kg/Sodium 2.49 %/Sodium oxide 3.36 %/Hafnium 3.6 mg/kg/Dysprosium 4.8 mg/kg/Magnesium 4.8 %/Lead 5.7 mg/kg/Thorium 6 mg/kg/Calcium 7.05 %/Samarium 7.8 mg/kg/Magnesium oxide 7.96 %/Iron 8.6 %/Aluminium 8.84 %/Rubidium 9.1 mg/kg/Calcium oxide 9.87 %/Praseodymium 12 mg/kg/Total Iron expressed as Fe2O3 12.3 %/Aluminium oxide 16.7 %/Gallium 20 mg/kg/Silicon 21.8 %/Yttrium 24.4 mg/kg/Scandium 27.1 mg/kg/Niobium 42 mg/kg/Silicon dioxide 46.6 %/Neodymium 47 mg/kg/Cobalt 50 mg/kg/Lanthanum 53.5 mg/kg/Copper 55 mg/kg/Chromium 86 mg/kg/Nickel 91 mg/kg/Zinc 102 mg/kg/Cerium 104 mg/kg/Zirconium 158 mg/kg/Vanadium 247 mg/kg/Barium 836 mg/kg/Strontium 978 mg/kg