Learn More
Mertansine, TRC
Artikelnummer. 30011973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011973 10 mg 10 Milligramm
30005207 50 mg 50 Milligramm
30009877 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25780010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139504-50-0
Summenformel C35H48ClN3O10S
Molekulargewicht (g/mol) 738.29
Synonym N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine, DM 1, Maytansinoid DM 1, N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine
SMILES O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mertansine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21+,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1
Formelmasse 737.2749
Reinheit (%) >95%