Learn More
MES Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30476228
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476228 100 g 100 Gramm
30469287 25 g 25 Gramm
30471189 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM218775100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-23-8
Summenformel C6H12NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Morpholineethanesulfonic Acid, Sodium Salt (9CI), 2-(N-Morpholino)ethanesulfonate Sodium
IUPAC-Name sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES Sodium Salt
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 217.0385