Learn More
Mesakonsäure, TRC
Artikelnummer. 30474953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474953 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2256901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronic acid
CAS 498-24-8
Summenformel C5 H6 O4
Menge 1 g
Synonym 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (2E)-, 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (E)-, Mesaconic acid (6CI,8CI), (2E)-2-Methyl-2-butenedioic acid, (E)-Citraconic acid, 2-Methylfumaric acid, Methylfumaric acid, NSC 65438, trans-1-Propene-1,2-dicarboxylic acid, trans-2-Methyl-2-butenedioic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2+
SMILES C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-Enedioinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 130.0987
Formelmasse 130.0266