Learn More
Mesalazin EP Verunreinigung C, Mikromol™
Artikelnummer. 14841351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
14841351 100 mg 100 Milligramm
17902366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14841351 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mesalazin EP Verunreinigung C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Aminophenol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H7 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Aminophenol
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Menge 100 mg
Formelmasse 109.0528 g/mol