missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesembrine, TRC

Artikelnummer. 17963365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17963365 10 mg 10 Milligramm
17914155 1 mg 1 Milligramm
17962565 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17963365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33895010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24880-43-1
Summenformel C17H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 289.37
Synonym (3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-methyl-6H-indol-6-one, 4α,9α-Mesembrine, (3aS-cis)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-
SMILES COc1ccc(cc1OC)[C@]23CCN(C)[C@H]2CC(=O)CC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mesembrine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-9-8-17(7-6-13(19)11-16(17)18)12-4-5-14(20-2)15(10-12)21-3/h4-5,10,16H,6-9,11H2,1-3H3
Formelmasse 289.1678
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.