Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HB-1D Hybridizer
HB-3D Hybrigene
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann in die Schlauch-Locatoren eingesetzt werden
- Ermöglicht die Verwendung des Geräts als einfacher bewegungsloser Inkubator
- Zur Verwendung mit den Hybridisierern HB-1 D oder HB-3 D
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HB-3D Hybrigene |
| Aufnahmevermögen | Bis zu 4kg |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Mesh-Regal |