Learn More
3M™ Gittervisier 5J-1
Artikelnummer. 15769867 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell: 5J-1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15769867 Modell: 5J-1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15769867 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 €
    333.92 € / 10 Stück
    Sparen 165.08 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ Gittervisiere 5 J-1 besitzen ein Gitter aus geätztem Edelstahl mit mattschwarzer Oberfläche und sind in 3 Ausführungen mit unterschiedlichen Öffnungsgrößen erhältlich.
  • Visier aus geätztem Edelstahl
  • Optimaler Gitteraufbau gewährleistet höhere Stabilität und besseren Schutz
  • Kompatibel mit dem 3M™ V5 Gesichtsmaskensystem zum Anbringen an M3™ Schutzhelme der Serien G3000 oder G22
  • Schnappverschlüsse erleichtern das Anbringen der Gesichtsmaske am Gesichtsmaskenhalter
  • Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 1731
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Produkttyp Gittervisier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forstwirtschaft
Modell Gehäuse 5J-1
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Material Gitter aus geätztem Edelstahl