Learn More
Meshaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499332
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499332 10 g -
11458830 2 g 2 Gramm
11409342 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499332 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10104.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Mesitaldehyde is used in organic synthesis, and also used as medicine and other fine chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesitaldehyd wird in der organischen Synthese und auch als Medizin und andere feinchemische Produkte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-68-3
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00003341
InChI-Schlüssel HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitaldehyde
Schmelzpunkt 14°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.554
Menge 10 g
Beilstein 1364114
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%