Learn More
Mesitoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30135956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135956 5 g 5 Gramm
17971705 1 g 1 Gramm
17940905 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8960405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid, Mesitylenecarboxylic Acid, NSC 1119, NSC 203160;NSC 407983, beta-Isodurylic Acid
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzoesäure
SMILES Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitoic acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 164.0837