Learn More
Mesityloxid, 90+ %, Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422068
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11422068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15111.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Mesityloxid wird als Lösungsmittel und bei der Herstellung von Methylisobutylketon durch Hydrierung, bei der Synthese von 2,3,4,5-Tetrahydro-1,3,3-Trimethyldipyrrin, einem entscheidenden Baustein bei der rationalen Synthese von Chlor- und Oxochlorinen, eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-79-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00008900
InChI-Schlüssel SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC-Name 4-Methylpent-3-en-2-on
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesityl oxide
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich ≥90%
Geruch honigähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on
Brechungsindex 1.444
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(30g/L).
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-methyl-3-penten-2-one