Learn More
Mesityloxid, 90+ %, Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448830 500 mL 500 Milliliter
11438830 100 mL 100 Milliliter
11432068 250 mL 250 Milliliter
11422068 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15111.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Mesityloxid wird als Lösungsmittel und bei der Herstellung von Methylisobutylketon durch Hydrierung, bei der Synthese von 2,3,4,5-Tetrahydro-1,3,3-Trimethyldipyrrin, einem entscheidenden Baustein bei der rationalen Synthese von Chlor- und Oxochlorinen, eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-79-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00008900
InChI-Schlüssel SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC-Name 4-Methylpent-3-en-2-on
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesityl oxide
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich ≥90%
Geruch honigähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on
Brechungsindex 1.444
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(30g/L).
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl oxide, 4-methyl-4-penten-2-one