Learn More
Mesityloxid, TRC
Artikelnummer. 30480787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480787 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30480787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225635100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesityloxide
CAS 141-79-7
Summenformel C6 H10 O
Menge 100 mL
Synonym 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
SMILES CC(=CC(=O)C)C
IUPAC-Name 4-Methylpent-3-en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Formelmasse 98.0732