Learn More
meso-1,2-Dibrom-1,2-Diphenylethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361777 5 g 5 Gramm
11371777 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04956.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13440-24-9 | C14H12Br2 | 340.058 g/mol
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane is used to study the reaction of ± and meso-SBr2 with 9-substituted fluorenide ions in dimethyl sulfoxide. It undergoes electrochemical dehalogenation in acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan wird zur Untersuchung der Reaktion von ± und meso-SBR2 mit 9-substituierten Fluoridionen in Dimethylsulfoxid verwendet. Durchläuft eine elektrochemische Dehalogenierung in Acetonitril.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13440-24-9
Summenformel C14H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 340.058
MDL-Nummer MFCD00000137
InChI-Schlüssel GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Synonym meso-dibromostilbene
PubChem CID 102063597
IUPAC-Name [(1S)-1,2-Dibrom-2-Phenylethyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Schmelzpunkt ∽241°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2050820
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 340.07
Reinheit (%) 97%