Learn More
meso-2,3-Dimercaptosuccinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023897
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17909.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.208 g/mol
It is applied as a selective masking agent and chelating agent for cadmium in EDTA titration of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als selektive Maskierungsreagenz und Chelatbildner für Cadmium in der EDTA-Titration von Zink eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol (25 mg/ml, Ergebnisse farblos bis hellgelb, klar).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304-55-2
Summenformel C4H6O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.208
MDL-Nummer MFCD00064799
InChI-Schlüssel ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3-Bis(sulfanyl)butandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Schmelzpunkt ∼196°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1725150
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8865
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and ethanol (25mg/ml,results in colorless to light yellow,clear).
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%