Learn More
Meso-2,3-Dimercaptosuccinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10553894 100 g Glasflasche 100 Gramm
10053180 5 g Glasflasche 5 Gramm
10206860 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553894 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 €
    885.65 € / 100 Gramm
    Sparen 179.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304-55-2
Summenformel C4H6O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.21
MDL-Nummer MFCD00064799
InChI-Schlüssel ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3-Bis(sulfanyl)butandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 196°C to 198°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Menge 100 g
Merck Index 15,8995
Formelmasse 182.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver