Learn More
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482478 25 g 25 Gramm
11492478 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15813.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.91 €
    57.65 € / 25 Gramm
    Sparen 9.26 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
Meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet. Es wird auch in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen in gekapselten Phasenänderungsmaterialien (PCMs) verwendet, um deren potenzielle Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen zu untersuchen, sowie als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsmedien entwickelt wurden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet.Es wird außerdem in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen, in eingekapselten Phasenänderungsmaterialien (phase change materials, PCMs) zur Untersuchung seiner potenziellen Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen und als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsbrühen entwickelt wurden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,1 g/ml).
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Bei -20 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-32-6
Summenformel C4H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00004710
InChI-Schlüssel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
IUPAC-Name Butan-1,2,3,4-tetrol
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Erythritol
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
Siedepunkt 329°C to 331°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 25 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/ml).
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%