Learn More
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402488
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402488 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11402488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15813.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet. Es wird auch in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen in gekapselten Phasenänderungsmaterialien (PCMs) verwendet, um deren potenzielle Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen zu untersuchen, sowie als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsmedien entwickelt wurden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet.Es wird außerdem in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen, in eingekapselten Phasenänderungsmaterialien (phase change materials, PCMs) zur Untersuchung seiner potenziellen Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen und als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsbrühen entwickelt wurden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,1 g/ml).
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Bei -20 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
Siedepunkt 329°C to 331°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C4H10O4
MDL-Nummer MFCD00004710
Menge 500 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. (0.1 g/ml).
InChI-Schlüssel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)CO
IUPAC-Name Butan-1,2,3,4-tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%