Learn More
Mesotrione, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mesotrione |
| CAS | 104206-82-8 |
| Summenformel | C14 H13 N O7 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-[4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione, Callisto, Mesotrione, Tenacity, Tenacity (herbicide), Xiaohuangcaotong, ZA 1296 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H13NO7S/c1-23(21,22)8-5-6-9(10(7-8)15(19)20)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-(4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexan-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 339.32 |
| Formelmasse | 339.0413 |