Learn More
Mesterolon 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30457461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457461 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457461 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0495.0011
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesterolone
CAS 1424-00-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mesterolone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H32 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Androviron, MEST, Mesteranum, Mesterolone, Mestoranum, NSC 75054, Proviron, Provirone 25, SH 723, Testiwop, Androstan-3-one, 17-hydroxy-1-methyl-, (1alpha,5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-1alpha-methyl- (6CI,7CI,8CI), (1alpha,5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one, 17beta-Hydroxy-1alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, 1alpha-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 1alpha-Methyl-5alpha-androstan-17beta-ol-3-one, 1alpha-Methyl-5alpha-dihydrotestosterone
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-13,15-18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES C[C@H]1CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
IUPAC-Name (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-1,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 304.47
Menge 1 mL
Formelmasse 304,2402 g/mol