Learn More
Mestranol, TRC
Artikelnummer. 30482790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482790 500 mg 500 Milligramm
30479193 10 mg 10 Milligramm
30480448 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM258755500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-33-3
Summenformel C21 H26 O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.43
Synonym Mestranol, 3-methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol, 17α-Ethynyl-3-methoxy-17β-hydroxy-δ1,3,5(10)-estratriene, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17β-ol, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methyl-17α-ethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, Mestranol, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, δ-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17α)-
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mestranol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formelmasse 310.1933