Learn More
Thermo Scientific Chemicals Met-Enkephalin
Artikelnummer. 15423789
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
125 mg
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423789 25 mg 25 Milligramm
15433789 50 mg 50 Milligramm
15413789 125 mg 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15423789
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61154.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58569-55-4573.665 g/mol
Endogenous opioid peptide that also functions as a growth factor on many cell types at a receptor that is distinct from the neuronal opioid receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Endogenes Opioidpeptid, das bei vielen Zelltypen auch als Wachstumsfaktor an einem Rezeptor fungiert, der sich von den neuronalen Opioidrezeptoren unterscheidet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58569-55-4
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Pulver
Molekulargewicht 573.665
Produkttyp Met-Enkephalin
Menge 25 mg